Print…
Ethyl tridecanoate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B25242.06 B25242.14 B25242.22
B25242.06EA 73.3 EUR
B25242.06 B25242.14 B25242.22
Ethyl tridecanoate ≥97%
Ethyl tridecanoate
Purity: 97% CAS No.: 28267-29-0 Molecular Formula: C15H30O2 Formula Weight: 242.41 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4340 Boiling Point: 121-123°/2.2mm Beilstein Reference: 1773737 MDL No.: MFCD00008978
Fórmula: C₁₅H₃₀O₂
Ponto de ebulição: 121…123 °C (2,2 mmHg)
Densidade: 0,86
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008978
Número CAS: 28267-29-0
EINECS: 248-929-2