Print…

2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one ≥98.0% (por GC)

Fornecedor: TCI

Sinônimos: 2H-Benzo[b][1,4]thiazin-3(4H)-one

B4554-1G B4554-5G B4554-25G
TCIAB4554-1GEA 42 EUR
TCIAB4554-1G TCIAB4554-5G TCIAB4554-25G
2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one ≥98.0% (por GC)
2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one
Fórmula: C₈H₇NOS
Número MDL : MFCD00006698
Número CAS: 5325-20-2
EINECS: 226-197-5

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR