Print…
2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4553-5G B4553-25G
TCIAB4553-5GEA 19 EUR
TCIAB4553-5G TCIAB4553-25G
2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one ≥98.0% (por GC)
2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one
Fórmula: C₈H₇NO₂
Número MDL : MFCD00158536
Número CAS: 5466-88-6
Encomendar
Appearance White to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C