Print…
2-Boc-aminothiazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Boc-Aminothiazole-5-carboxylic acid, 2-(tert-Butoxycarbonylamino)thiazole-5-carboxylic acid, 2-(Boc-amino)thiazole-5-carboxylic acid
B4552-200MG B4552-1G
TCIAB4552-200MGEA 86 EUR
TCIAB4552-200MG TCIAB4552-1G
2-Boc-aminothiazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Boc-aminothiazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₁₂N₂O₄S
Número MDL : MFCD06796614
Número CAS: 302964-02-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %