Print…
7-Bromo-1-tetralone ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
B4545-1G B4545-5G
TCIAB4545-1GEA 38 EUR
TCIAB4545-1G TCIAB4545-5G
7-Bromo-1-tetralone ≥95.0% (por GC)
7-Bromo-1-tetralone
Fórmula: C₁₀H₉BrO
Ponto de ebulição: 157°C
Número MDL : MFCD02179287
Número CAS: 32281-97-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C