Print…

4-Bromo-1-methoxy-2-(3-methoxypropoxy)benzene ≥98.0% (por GC)

Fornecedor: TCI

B4539-1G B4539-5G
TCIAB4539-1GEA 98 EUR
TCIAB4539-1G TCIAB4539-5G
4-Bromo-1-methoxy-2-(3-methoxypropoxy)benzene ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-1-methoxy-2-(3-methoxypropoxy)benzene
Fórmula: C₁₁H₁₅BrO₃
Peso Molecular: 275.14 g/mol
Ponto de ebulição: 129°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD14582816
Número CAS: 173336-76-0

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR