9-(4-Biphenylyl)-3-bromocarbazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
9-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-3-bromo-9H-carbazole
B4538-5G
B4538-25G
TCIAB4538-5GEA
64
EUR
TCIAB4538-5G
TCIAB4538-25G
9-(4-Biphenylyl)-3-bromocarbazole ≥98.0% (por GC)
9-(4-Biphenylyl)-3-bromocarbazole
Fórmula:
C₂₄H₁₆BrN Peso Molecular: 398.30 g/mol |
Número MDL :
MFCD16038226 Número CAS: 894791-46-9 |
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 153.0 to 157.0 deg-C |