Print…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4533-5G B4533-25G
TCIAB4533-5GEA 55 EUR
TCIAB4533-5G TCIAB4533-25G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄BrF₃O₂
Peso Molecular: 269.02 g/mol
Número MDL : MFCD03412186
Número CAS: 328-67-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C