Print…
1,8-Bis(diphenylphosphino)naphthalene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4530-1G B4530-5G
TCIAB4530-1GEA 102 EUR
TCIAB4530-1G TCIAB4530-5G
1,8-Bis(diphenylphosphino)naphthalene ≥97.0% (por GC)
1,8-Bis(diphenylphosphino)naphthalene
Fórmula: C₃₄H₂₆P₂
Peso Molecular: 496.53 g/mol
Número MDL : MFCD04117326
Número CAS: 153725-04-3
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %