Print…
1,3-Bis(2-propynyloxy)benzene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,3-Bis(propargyloxy)benzene
B4521-200MG B4521-1G
TCIAB4521-200MGEA 66 EUR
TCIAB4521-200MG TCIAB4521-1G
1,3-Bis(2-propynyloxy)benzene ≥97.0% (por GC)
1,3-Bis(2-propynyloxy)benzene
Fórmula: C₁₂H₁₀O₂
Peso Molecular: 186.21 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00224312
Número CAS: 26627-36-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C