Print…
2,2'-Bicinchoninic acid disodium salt, hidratado ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Sodium [2,2'-biquinoline]-4,4'-dicarboxylate, BCA disodium salt, Disodium 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylate, 2,2'-Biquinoline-4,4'-dicarboxylic acid disodium salt, Disodium 2,2'-Biquinoline-4,4'-dicarboxylate, Bicinchoninic acid disodium salt
B4509-1G B4509-5G
TCIAB4509-1GEA 27 EUR
TCIAB4509-1G TCIAB4509-5G
2,2'-Bicinchoninic acid disodium salt, hidratado ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2,2'-Bicinchoninic acid disodium salt
Fórmula: C₂₀H₁₀N₂Na₂O₄
Peso Molecular: 388.29 g/mol (anhy)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10567219
Número CAS: 979-88-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 3.0 to 16.0 %