Print…
6-Bromo-m-toluidine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4507-5G B4507-25G
TCIAB4507-5GEA 30 EUR
TCIAB4507-5G TCIAB4507-25G
6-Bromo-m-toluidine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
6-Bromo-m-toluidine
Fórmula: C₇H₈BrN
Ponto de ebulição: 130°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01806278
Número CAS: 53078-85-6
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %