Print…
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4506-5G B4506-25G
TCIAB4506-5GEA 39 EUR
TCIAB4506-5G TCIAB4506-25G
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene
Fórmula: C₆H₃BrFI
Número MDL : MFCD00042578
Número CAS: 202865-72-3
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %