Print…
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (2-Bromoethoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
B4505-5G B4505-25G
TCIAB4505-5GEA 23 EUR
TCIAB4505-5G TCIAB4505-25G
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane ≥96.0% (por GC)
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
Fórmula: C₈H₁₉BrOSi
Peso Molecular: 239.228 g/mol
Ponto de ebulição: 120°C
Ponto de Inflamação: 73°C
Número MDL : MFCD00209550
Número CAS: 86864-60-0
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %