Print…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-5-hydroxybenzotrifluoride
B4494-1G B4494-5G
TCIAB4494-1GEA 16 EUR
TCIAB4494-1G TCIAB4494-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol
Fórmula: C₇H₄BrF₃O
Peso Molecular: 241.01 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03095342
Número CAS: 320-49-0
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C