Print…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-4-hydroxybenzotrifluoride
B4492-1G B4492-5G
TCIAB4492-1GEA 51 EUR
TCIAB4492-1G TCIAB4492-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Fórmula: C₇H₄BrF₃O
Número MDL : MFCD06657954
Número CAS: 81107-97-3
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %