Print…
5-Bromo-2,3-difluorophenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3,4-difluoro-5-hydroxybenzene
B4490-5G B4490-25G
TCIAB4490-5GEA 26 EUR
TCIAB4490-5G TCIAB4490-25G
5-Bromo-2,3-difluorophenol ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2,3-difluorophenol
Fórmula: C₆H₃BrF₂O
Número MDL : MFCD01631350
Número CAS: 186590-26-1
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %