Print…
1-(4-Bromophenyl)-2-thiourea ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-(4-Bromophenyl)thiourea, N-(4-Bromophenyl)thiourea, 4-Bromophenylthiourea
B4484-1G B4484-5G
TCIAB4484-1GEA 53 EUR
TCIAB4484-1G TCIAB4484-5G
1-(4-Bromophenyl)-2-thiourea ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
1-(4-Bromophenyl)-2-thiourea
Fórmula: (C₆H₄Br)NHC(S)NH₂
Peso Molecular: 231.12 g/mol
Ponto de ebulição: 319
Ponto de Fusão: 186
Número MDL : MFCD00041176
Número CAS: 2646-30-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C