Print…
2-(4-Bromophenyl)-1-phenylbenzimidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-(4-Bromophenyl)-1-phenyl-1H-benzoimidazole
B4479-1G B4479-5G
TCIAB4479-1GEA 52 EUR
TCIAB4479-1G TCIAB4479-5G
2-(4-Bromophenyl)-1-phenylbenzimidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(4-Bromophenyl)-1-phenylbenzimidazole
Fórmula: C₁₉H₁₃BrN₂
Peso Molecular: 349.23 g/mol
Número MDL : MFCD09261342
Número CAS: 2620-76-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C