N,N'-Bis(2-pyridylmethyl)-1,2-ethylenediamine tetrahydrochloride dihydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
B4478-1G
B4478-5G
TCIAB4478-1GEA
52
EUR
TCIAB4478-1G
TCIAB4478-5G
N,N'-Bis(2-pyridylmethyl)-1,2-ethylenediamine tetrahydrochloride dihydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N,N'-Bis(2-pyridylmethyl)-1,2-ethylenediamine tetrahydrochloride dihydrate
Fórmula:
C₁₄H₁₈N₄·₄HCl·2H₂O |
Número CAS:
1310544-60-5 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Melting point | 219.0 to 223.0 deg-C |
Water | 7.0 to 10.0 % |