Print…
9-(4-Bromophenyl)-10-phenylanthracene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B4475-200MG B4475-1G
TCIAB4475-200MGEA 27 EUR
TCIAB4475-200MG TCIAB4475-1G
9-(4-Bromophenyl)-10-phenylanthracene ≥98.0% (por GC)
9-(4-Bromophenyl)-10-phenylanthracene
Fórmula: C₂₆H₁₇Br
Número MDL : MFCD24842536
Número CAS: 625854-02-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 225.0 to 229.0 deg-C