Print…
N-(tert-Butoxycarbonyl)propargylamine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-Boc-propargylamine, 2-Propynylcarbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 2-Propynylcarbamate
B4472-1G B4472-5G
TCIAB4472-1GEA 16 EUR
TCIAB4472-1G TCIAB4472-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)propargylamine ≥98.0% (por GC)
N-(tert-Butoxycarbonyl)propargylamine
Fórmula: C₈H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 170°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07367245
Número CAS: 92136-39-5
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C