Print…
Desyl bromide ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-2-phenylacetophenone
B4471-5G B4471-25G
TCIAB4471-5GEA 77 EUR
TCIAB4471-5G TCIAB4471-25G
Desyl bromide ≥95.0% (por GC)
Desyl bromide
Fórmula: C₁₄H₁₁BrO
Peso Molecular: 275.14 g/mol
Número MDL : MFCD00000136
Número CAS: 1484-50-0
EINECS: 216-057-1
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C