Print…
trans,trans-1,5-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,4-pentadien-3-one ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: trans,trans-Bis[4-(trifluoromethyl)benzal]acetone, trans,trans-Bis[4-(trifluoromethyl)benzylidene]acetone, (1E,4E)-1,5-Bis(4-(trifluoromethyl)phenyl)penta-1,4-dien-3-one, trans,trans-Bis[4-(trifluoromethyl)styryl] Ketone
B4468-200MG B4468-1G
TCIAB4468-200MGEA 67 EUR
TCIAB4468-200MG TCIAB4468-1G
trans,trans-1,5-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,4-pentadien-3-one ≥98.0% (por HPLC)
trans,trans-1,5-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,4-pentadien-3-one
Fórmula: C₁₉H₁₂F₆O
Número MDL : MFCD05662426
Número CAS: 103836-71-1
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%