Print…
2-Bromodibenzofuran ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4459-1G B4459-5G
TCIAB4459-1GEA 16 EUR
TCIAB4459-1G TCIAB4459-5G
2-Bromodibenzofuran ≥98.0% (por GC)
2-Bromodibenzofuran
Fórmula: C₁₂H₇BrO
Ponto de ebulição: 220°C
Número MDL : MFCD00092338
Número CAS: 86-76-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C