Print…
8-Bromo-7-(2-butyn-1-yl)-3-methylxanthine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 8-Bromo-7-(but-2-yn-1-yl)-3-methyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, 8-Bromo-7-(2-butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl-1H-purine-2,6-dione
B4454-200MG B4454-1G
TCIAB4454-200MGEA 41 EUR
TCIAB4454-200MG TCIAB4454-1G
8-Bromo-7-(2-butyn-1-yl)-3-methylxanthine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
8-Bromo-7-(2-butyn-1-yl)-3-methylxanthine
Fórmula: C₁₀H₉BrN₄O₂
Peso Molecular: 297.11 g/mol
Número MDL : MFCD22126091
Número CAS: 666816-98-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %