Print…
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4448-1G B4448-5G
TCIAB4448-1GEA 45 EUR
TCIAB4448-1G TCIAB4448-5G
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole ≥96.0% (por GC)
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Fórmula: C₇H₃BrClNS
Ponto de ebulição: 157°C
Número MDL : MFCD04971822
Número CAS: 80945-86-4
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C