Print…
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (S)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, (3S)-3-Hydroxypiperidine, N-BOC protected
B4446-1G B4446-5G
TCIAB4446-1GEA 16 EUR
TCIAB4446-1G TCIAB4446-5G
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥98.0% (por GC)
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₃
Número MDL : MFCD04115306
Número CAS: 143900-44-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +20.0 to +23.0 deg (C=5,MeOH)