Print…
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(Aminomethyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, tert-Butyl 4-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylate, tert-Butyl 4-(aminomethyl)tetrahydropyridine-1(2H)- carboxylate, 4-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidine, 4-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-4-(Aminomethyl)piperidine
B4445-1G B4445-5G
TCIAB4445-1GEA 35 EUR
TCIAB4445-1G TCIAB4445-5G
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine
Fórmula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Peso Molecular: 214.31 g/mol
Ponto de Inflamação: 110°C
Número MDL : MFCD01076207
Número CAS: 144222-22-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %