Print…
Stearyl stearate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Stearic acid stearyl ester, Octadecyl stearate, Octadecyl octadecanoate
85775-1G 85775-5G
SIAL85775-1GEA 299 EUR
SIAL85775-1G SIAL85775-5G
Stearyl stearate, Sigma-Aldrich®
Stearyl stearate
Fórmula: C₃₆H₇₂O₂
Peso Molecular: 536.97 g/mol
Ponto de ebulição: ∼175 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 64
Ponto de Inflamação: >160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00056225
Número CAS: 2778-96-3
EINECS: 220-476-5