Print…
2-Bromo-9-phenylcarbazole ≥98.0% (por GC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4439-1G B4439-5G
TCIAB4439-1GEA 45 EUR
TCIAB4439-1G TCIAB4439-5G
2-Bromo-9-phenylcarbazole ≥98.0% (por GC, nitrogênio total)
2-Bromo-9-phenylcarbazole
Fórmula: C₁₈H₁₂BrN
Número MDL : MFCD24387061
Número CAS: 94994-62-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C