Print…
9-(3-Bromophenyl)carbazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4427-1G B4427-5G
TCIAB4427-1GEA 52 EUR
TCIAB4427-1G TCIAB4427-5G
9-(3-Bromophenyl)carbazole ≥98.0% (por GC)
9-(3-Bromophenyl)carbazole
Fórmula: C₁₈H₁₂BrN
Número MDL : MFCD20486475
Número CAS: 185112-61-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C