Print…
2-(4-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine
B4424-1G B4424-5G
TCIAB4424-1GEA 27 EUR
TCIAB4424-1G TCIAB4424-5G
2-(4-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
2-(4-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluorene
Fórmula: C₂₇H₂₃N
Peso Molecular: 361.49 g/mol
Número MDL : MFCD16036286
Número CAS: 897671-69-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C