2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-Bromo-3-(bromomethyl)anisole, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-methoxybenzene
B4423-5G
B4423-25G
TCIAB4423-5GEA
42
EUR
TCIAB4423-5G
TCIAB4423-25G
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Fórmula:
C₈H₈Br₂O Peso Molecular: 279.96 g/mol |
Número MDL :
MFCD00078664 Número CAS: 19614-12-1 UN: 3261 ADR: 8 II |
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 91.0 to 95.0 deg-C |