Print…
Tricloreto de boro ∼17% ∼1 mol/L em hexano
Fornecedor: TCI
Perigo
B4416-100ML B4416-25ML
TCIAB4416-100MLEA 56 EUR
TCIAB4416-100ML TCIAB4416-25ML
Tricloreto de boro ∼17% ∼1 mol/L em hexano
Tricloreto de boro
Fórmula: BCl₃
Peso Molecular: 117.17 g/mol
Ponto de ebulição: 12.4
Ponto de Fusão: -107
Densidade: 1.876
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011313
Número CAS: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 14,01348
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 16.0 to 17.5 w/w%