Print…
Tricloreto de boro ∼13% ∼1.0 mol/L em tolueno
Fornecedor: TCI
Perigo
B4415-100ML B4415-25ML
TCIAB4415-100MLEA 57 EUR
TCIAB4415-100ML TCIAB4415-25ML
Tricloreto de boro ∼13% ∼1.0 mol/L em tolueno
Tricloreto de boro
Fórmula: BCl₃
Peso Molecular: 117.17 g/mol
Ponto de ebulição: 12.4
Ponto de Fusão: -107
Densidade: 1.876
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011313
Número CAS: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 14,01348
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 12.5% to 14.0 w/w%