Print…
Ammonium ((1S,3R,4R,7S)-3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-7-yl)methanesulphonate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (-)-3-Bromocamphor-8-sulphonic acid Ammonium salt
B4412-1G B4412-5G
TCIAB4412-1GEA 62 EUR
TCIAB4412-1G TCIAB4412-5G
Ammonium ((1S,3R,4R,7S)-3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-7-yl)methanesulphonate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Ammonium ((1S,3R,4R,7S)-3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-7-yl)methanesulphonate
Fórmula: C₁₀H₁₈BrNO₄S
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00151070
Número CAS: 55870-50-3
EINECS: 259-871-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -83.0 to -86.0 deg (C=1, H2O)