Print…
Stearyl stearate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Stearic acid stearyl ester, Octadecyl stearate, Octadecyl octadecanoate
368110050 368110010
ACRO368110050EA 743 EUR
ACRO368110050 ACRO368110010
Stearyl stearate 98%
Stearyl stearate
Fórmula: C₃₆H₇₂O₂
Peso Molecular: 536.97 g/mol
Ponto de ebulição: ∼175 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 64
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00056225
Número CAS: 2778-96-3
EINECS: 220-476-5
Encomendar
Appearance White Powder or platelets
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %