Print…
2-Bromo-9,9-dihexylfluorene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-9,9-dihexyl-9H-fluorene
B4404-200MG B4404-1G
TCIAB4404-200MGEA 43 EUR
TCIAB4404-200MG TCIAB4404-1G
2-Bromo-9,9-dihexylfluorene ≥97.0% (por GC)
2-Bromo-9,9-dihexylfluorene
Fórmula: C₂₅H₃₃Br
Peso Molecular: 413.44 g/mol
Número MDL : MFCD14584649
Número CAS: 226070-05-9
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %