Print…
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥94.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4402-1G B4402-5G
TCIAB4402-1GEA 39 EUR
TCIAB4402-1G TCIAB4402-5G
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥94.0% (por GC)
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Fórmula: C₈H₆BrNO₂
Número MDL : MFCD00461173
Número CAS: 24036-52-0
Encomendar
Purity (GC) min. 94.0 %
Melting point 219.0 to 223.0 deg-C