Print…
1-Bromo-3,7-dimethyloctane ≥93.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,7-Dimethyloctyl Bromide
B4401-5G B4401-25G
TCIAB4401-5GEA 115 EUR
TCIAB4401-5G TCIAB4401-25G
1-Bromo-3,7-dimethyloctane ≥93.0% (por GC)
1-Bromo-3,7-dimethyloctane
Fórmula: C₁₀H₂₁Br
Peso Molecular: 221.18 g/mol
Ponto de Inflamação: 99°C
Número MDL : MFCD00039201
Número CAS: 3383-83-3
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %