Print…
4,8-Bis-n-octyloxybenzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4,8-Bis(octyloxy)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene
B4396-200MG B4396-1G
TCIAB4396-200MGEA 86 EUR
TCIAB4396-200MG TCIAB4396-1G
4,8-Bis-n-octyloxybenzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥98.0% (por GC)
4,8-Bis-n-octyloxybenzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene
Fórmula: C₂₆H₃₈O₂S₂
Peso Molecular: 446.71 g/mol
Número MDL : MFCD26793498
Número CAS: 1098102-94-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C