Print…
1-(1-Boc-piperidino)-4-bromo-1H-pyrazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine-1-carboxylate, 1-(4-Boc-1-piperidinyl)-4-bromopyrazole
B4391-1G B4391-5G
TCIAB4391-1GEA 36 EUR
TCIAB4391-1G TCIAB4391-5G
1-(1-Boc-piperidino)-4-bromo-1H-pyrazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-(1-Boc-piperidino)-4-bromo-1H-pyrazole
Fórmula: C₁₃H₂₀BrN₃O₂
Número MDL : MFCD09831980
Número CAS: 877399-50-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C