Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine oxide ≥96.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
B4390-1G
B4390-5G
TCIAB4390-1GEA
35
EUR
TCIAB4390-1G
TCIAB4390-5G
Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine oxide ≥96.0% (por HPLC)
Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine oxide
Fórmula:
C₁₆H₁₉OP Peso Molecular: 257.293 g/mol |
Número MDL :
MFCD08458884 Número CAS: 187344-92-9 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |