Print…
(4-Bromophenyl)acetone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B4387-5G B4387-25G
TCIAB4387-5GEA 51 EUR
TCIAB4387-5G TCIAB4387-25G
(4-Bromophenyl)acetone ≥98.0% (por GC)
(4-Bromophenyl)acetone
Fórmula: C₉H₉BrO
Ponto de ebulição: 139°C
Número MDL : MFCD00210401
Número CAS: 6186-22-7
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %