Print…

2,3-Bis(4-hydroxyphenyl)propionitrile ≥98.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Atenção

Sinônimos: DPN

B4385-10MG B4385-50MG
TCIAB4385-10MGEA 48 EUR
TCIAB4385-10MG TCIAB4385-50MG
2,3-Bis(4-hydroxyphenyl)propionitrile ≥98.0% (por GC)
2,3-Bis(4-hydroxyphenyl)propionitrile
Fórmula: C₁₅H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD01695412
Número CAS: 1428-67-7

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR