Print…
3-Bromopyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B4382-1G B4382-5G
TCIAB4382-1GEA 44 EUR
TCIAB4382-1G TCIAB4382-5G
3-Bromopyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (por GC)
3-Bromopyridine-2-carbonitrile
Fórmula: C₆H₃BrN₂
Ponto de ebulição: 120°C
Número MDL : MFCD02683288
Número CAS: 55758-02-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C