Print…
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-1-chloro-2-nitrobenzene, 5-Bromo-2-chloronitrobenzene
B4374-5G B4374-25G
TCIAB4374-5GEA 24 EUR
TCIAB4374-5G TCIAB4374-25G
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃BrClNO₂
Número MDL : MFCD05863216
Número CAS: 16588-24-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C