Print…
1,3-Benzenedithiol ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4371-1G B4371-5G
TCIAB4371-1GEA 90 EUR
TCIAB4371-1G TCIAB4371-5G
1,3-Benzenedithiol ≥95.0% (por GC)
1,3-Benzenedithiol
Fórmula: C₆H₆S₂
Ponto de ebulição: 245°C
Ponto de Fusão: 27°C
Número MDL : MFCD00004842
Número CAS: 626-04-0
EINECS: 210-925-3
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %