Print…
5-Bromo-2-fluoro-m-xylene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4370-1G B4370-5G
TCIAB4370-1GEA 27 EUR
TCIAB4370-1G TCIAB4370-5G
5-Bromo-2-fluoro-m-xylene ≥97.0% (por GC)
5-Bromo-2-fluoro-m-xylene
Fórmula: C₈H₈BrF
Ponto de ebulição: 89°C
Número MDL : MFCD01320701
Número CAS: 99725-44-7
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %